Principaux documents
KEY465192993
Key Organics / BIONET
(2E)-4,6-dichloro-2-[(dimethylamino)methylidene]-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.13
Numéro MDL:
Iupac Name
(2E)-4,6-dichloro-2-[(dimethylamino)methylene]-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Inchi Code
1S/C12H11Cl2NO/c1-15(2)6-7-3-9-10(12(7)16)4-8(13)5-11(9)14/h4-6H,3H2,1-2H3/b7-6+
Clé InChI
GDKVVQLXMBFLII-VOTSOKGWSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1F-061
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1F-061