Principaux documents
KEY465192926
Key Organics / BIONET
7-[(1Z)-2-phenylethenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.27
Numéro MDL:
Iupac Name
7-[(Z)-2-phenylethenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C15H10N4/c16-10-13-11-18-19-14(8-9-17-15(13)19)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,11H/b7-6-
Clé InChI
ZITRGYAJUWLPBM-SREVYHEPSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1D-149
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1D-149