Principaux documents
KEY465192689
Key Organics / BIONET
methyl 3-amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.28
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-3-(1-naphthyl)propanoate
Inchi Code
1S/C14H15NO2/c1-17-14(16)9-13(15)12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8,13H,9,15H2,1H3
Clé InChI
SWRJDUCBRJSBRL-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12R-0603