Principaux documents
KEY458254083
Key Organics / BIONET
4-methoxy-3-nitropyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.14
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methoxy-3-nitro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7N3O3/c1-12-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
Clé InChI
PHZNRPWDIPHQNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/PS-4835
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/PS-4835