Principaux documents
KEY458252002
Key Organics / BIONET
2H-naphtho[2,3-d][1,3]dioxole-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
naphtho[2,3-d][1,3]dioxole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H8O4/c13-11(14)12-15-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)16-12/h1-6,12H,(H,13,14)
Clé InChI
VVXREWCOUSRUAO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7X-0849
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7X-0849