Principaux documents
KEY458251755
Key Organics / BIONET
ethyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.25
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 6-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H13NO3/c1-3-17-13(16)10-7-14-11-5-4-8(2)6-9(11)12(10)15/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
WRHXUGRUTJJRQQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5J-041
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5J-041