Principaux documents
KEY458251484
Key Organics / BIONET
N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]formamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylformamide
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-14-10-4-3-9(5-6-12-8-13)7-11(10)15-2/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
WUZNVFUYFDVUIC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid,Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1T-0840
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1T-0840