Documents
KEY458251329
Key Organics / BIONET
3-bromo-4-(morpholin-4-yl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.13
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-(4-morpholinyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O/c11-9-7-8(12)1-2-10(9)13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6,12H2
Clé InChI
IWWZCFFYGZRVHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11P-075
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-075