Principaux documents
KEY432441820
Key Organics / BIONET
methyl 4-{[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 4-[(2-hydroxybenzyl)amino]benzoate
Inchi Code
1S/C15H15NO3/c1-19-15(18)11-6-8-13(9-7-11)16-10-12-4-2-3-5-14(12)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
Clé InChI
CFIZWJSEBWCMCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3458
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3458