Principaux documents
KEY428075950
Key Organics / BIONET
ethyl 3-chloro-4-cyanopyridine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.62
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3-chloro-4-cyanopicolinate
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2/c1-2-14-9(13)8-7(10)6(5-11)3-4-12-8/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
NQROQWMDTBVLPB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/EK-0705
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/EK-0705