Principaux documents
KEY428075922
Key Organics / BIONET
3-bromo-8-iodoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.95
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-8-iodoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrIN/c10-7-4-6-2-1-3-8(11)9(6)12-5-7/h1-5H
Clé InChI
YXYLPUCFGUXVEZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CS-4404
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CS-4404