Principaux documents
KEY424062525
Key Organics / BIONET
methyl 3-(pyridine-4-amido)thiophene-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.29
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-(isonicotinoylamino)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10N2O3S/c1-17-12(16)10-9(4-7-18-10)14-11(15)8-2-5-13-6-3-8/h2-7H,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
ODZDKAIBGWBEQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DK-0008
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DK-0008