Principaux documents
KEY424062412
Key Organics / BIONET
2-{8-thiatricyclo[7.4.0.0²,?]trideca-1(9),2(7),3,5,10,12-hexaen-6-yl}propan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.34
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(dibenzo[b,d]thiophen-4-yl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C15H14OS/c1-15(2,16)12-8-5-7-11-10-6-3-4-9-13(10)17-14(11)12/h3-9,16H,1-2H3
Clé InChI
NWWKGGIZAYIYSN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2Z-0008
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2Z-0008