Principaux documents
KEY423214686
Key Organics / BIONET
(1s,5s)-3,7-dibutyl-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.4
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
120 @ 0.15 mbar
Iupac Name
3,7-dibutyl-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one
Inchi Code
1S/C15H28N2O/c1-3-5-7-16-9-13-11-17(8-6-4-2)12-14(10-16)15(13)18/h13-14H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+
Clé InChI
JDZITGDSCMKQPR-OKILXGFUSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/KA-0846
Melting Point
120 @ 0.15 mbar
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KA-0846