Principaux documents
KEY410536903
Key Organics / BIONET
1-(6-chloro-5-methylpyridin-3-yl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.61
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
107 - 109
Iupac Name
1-(6-chloro-5-methyl-3-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H8ClNO/c1-5-3-7(6(2)11)4-10-8(5)9/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
TWEZOYOBQZZFBF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LH-0708
Melting Point
107 - 109
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LH-0708