Principaux documents
KEY407050973
Key Organics / BIONET
5-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.57
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol
Inchi Code
1S/C6H4ClN3O/c7-3-1-8-5-4(3)6(11)10-2-9-5/h1-2H,(H2,8,9,10,11)
Clé InChI
ZRMBIXYBRSNBOI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2044
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2044