Principaux documents
KEY407050960
Key Organics / BIONET
9-benzyl-3-bromo-9H-carbazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
9-benzyl-3-bromo-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C19H14BrN/c20-15-10-11-19-17(12-15)16-8-4-5-9-18(16)21(19)13-14-6-2-1-3-7-14/h1-12H,13H2
Clé InChI
NMNQVRIUUBFICK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2030
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2030