Principaux documents
KEY388193190
Key Organics / BIONET
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.02
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
122-124
Iupac Name
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-5-3-8-6-1-2-9-10(6)4-5/h1-4H
Clé InChI
VDHTXLUCUNPVLO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Light sensitive
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4574
Melting Point
122-124