Principaux documents
KEY362932586
Key Organics / BIONET
2-methyl-2-(propylamino)propanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-(propylamino)propanenitrile
Inchi Code
1S/C7H14N2/c1-4-5-9-7(2,3)6-8/h9H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
GBHLFBASZRNXIE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BG-0065
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BG-0065