Principaux documents
KEY336953418
Key Organics / BIONET
4-{[(2R,6S)-2,6-dimethylmorpholin-4-yl]methyl}benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.31
Numéro MDL:
Pf
140 - 142
Iupac Name
4-{[(2R,6S)-2,6-dimethyl-4-morpholinyl]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-10-7-15(8-11(2)18-10)9-12-3-5-13(6-4-12)14(16)17/h3-6,10-11H,7-9H2,1-2H3,(H,16,17)/t10-,11+
Clé InChI
PDXOUFOUVXIPDL-PHIMTYICSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/HF-0173
Melting Point
140 - 142
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HF-0173