Principaux documents
KEY320856995
Key Organics / BIONET
2-chloronaphthalene-1,3-dicarbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.64
Numéro MDL:
Pf
121 - 122
Iupac Name
2-chloro-1,3-naphthalenedicarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H7ClO2/c13-12-9(6-14)5-8-3-1-2-4-10(8)11(12)7-15/h1-7H
Clé InChI
JOYGBOVLNGIRHD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CF-0716
Melting Point
121 - 122
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CF-0716