Principaux documents
KEY311758642
Key Organics / BIONET
5-bromo-6-methoxypyridine-3-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.05
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
181 - 183
Iupac Name
5-bromo-6-methoxynicotinamide
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c1-12-7-5(8)2-4(3-10-7)6(9)11/h2-3H,1H3,(H2,9,11)
Clé InChI
JXLMIURJCGSMIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/ME-0705
Melting Point
181 - 183
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/ME-0705