Principaux documents
KEY309658905
Key Organics / BIONET
2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.43
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-fluorophenylalanine
Inchi Code
1S/C24H20FNO4/c25-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)
Clé InChI
IXUMACXMEZBPJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4208
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4208