Principaux documents
KEY309658888
Key Organics / BIONET
methyl 2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.26
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (3,4,5-trimethoxyphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C12H16O5/c1-14-9-5-8(7-11(13)16-3)6-10(15-2)12(9)17-4/h5-6H,7H2,1-4H3
Clé InChI
IGXAJUPIDFDTTR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid,Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LE-0705
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LE-0705