Principaux documents
KEY309658875
Key Organics / BIONET
methyl 2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 1,3-benzodioxol-5-ylacetate
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-12-10(11)5-7-2-3-8-9(4-7)14-6-13-8/h2-4H,5-6H2,1H3
Clé InChI
HEMYXNDMAAOTCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/KE-0750
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KE-0750