Principaux documents
KEY298198565
Key Organics / BIONET
2-chloro-6-(furan-2-yl)pyridine-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.62
Numéro MDL:
Pf
130 - 132
Iupac Name
2-chloro-6-(2-furyl)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C10H5ClN2O/c11-10-7(6-12)3-4-8(13-10)9-2-1-5-14-9/h1-5H
Clé InChI
HMPRWDLTTCZMAY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FE-0767
Melting Point
130 - 132
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FE-0767