Principaux documents
KEY298198541
Key Organics / BIONET
(5E)-hept-5-en-3-yn-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.16
Numéro MDL:
Iupac Name
(5E)-5-hepten-3-yn-1-ol
Inchi Code
1S/C7H10O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-3,8H,6-7H2,1H3/b3-2+
Clé InChI
LCORZGDNSGLGTG-NSCUHMNNSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/HS-0078
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HS-0078