Principaux documents
KEY298198408
Key Organics / BIONET
5-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Iupac Name
5-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c10-7(11)6-3-5(8-9-6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
GNWMHLBUCXEXPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4027
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4027