Principaux documents
KEY267019709
Key Organics / BIONET
3-[(ethylamino)carbonyl]aminobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-{[(ethylamino)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12N2O3/c1-2-11-10(15)12-8-5-3-4-7(6-8)9(13)14/h3-6H,2H2,1H3,(H,13,14)(H2,11,12,15)
Clé InChI
SBLVYUXXTSKRNY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3880
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3880