Key Documents
KEY267019695
Key Organics / BIONET
4-(1-naphthyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.77
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(1-naphthyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17N.ClH/c1-2-6-14-12(4-1)5-3-7-15(14)13-8-10-16-11-9-13;/h1-7,13,16H,8-11H2;1H
Clé InChI
AKZUGYSBJHJDHA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3856
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3856