Principaux documents
KEY250700022
Key Organics / BIONET
methyl 8-methoxy-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
234 - 236
Iupac Name
methyl 8-methoxy-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H11NO5/c1-15-8-4-6(11(14)16-2)3-7-10(8)17-5-9(13)12-7/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
FNBPKBFMTQVPII-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AE-0068
Melting Point
234 - 236
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AE-0068