Principaux documents
KEY245859072
Key Organics / BIONET
8-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.7
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
58 - 60
Iupac Name
8-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H9ClO3S/c11-15(13,14)8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3H2
Clé InChI
MMZRMUIHNXQIRT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1Z-7003
Melting Point
58 - 60
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1Z-7003