Principaux documents
KEY238899327
Key Organics / BIONET
ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)8-4-3-6-12-7-5-11-9(8)12/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
AVZZFXQRDFELRE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store under inert gas, Hygroscopic
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GD-0707