Key Documents
KEY235883534
Key Organics / BIONET
2,4,6-trichlorophenyl butane-1-sulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.62
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4,6-trichlorophenyl 1-butanesulfonate
Inchi Code
1S/C10H11Cl3O3S/c1-2-3-4-17(14,15)16-10-8(12)5-7(11)6-9(10)13/h5-6H,2-4H2,1H3
Clé InChI
NYRTYBNKNVRXED-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NA-0250
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NA-0250