Principaux documents
KEY195583153
Key Organics / BIONET
7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
187 - 188
Iupac Name
7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Inchi Code
1S/C8H8N2O3/c11-10(12)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-9-7/h1-2,5,9H,3-4H2
Clé InChI
YKCFDUNYLMTXFC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CD-0744
Melting Point
187 - 188
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CD-0744