Principaux documents
KEY189464737
Key Organics / BIONET
3-(tert-butoxy)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
3-tert-butoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-9-6-4-5-8(7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
IURSJORDCNZJFE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12P-016
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12P-016