Principaux documents
KEY189464701
Key Organics / BIONET
methyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.23
Numéro MDL:
Pf
106 - 107 C
Iupac Name
methyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7NO2S/c1-12-9(11)7-5-6-3-2-4-10-8(6)13-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
SUHXBEISAFXKIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CD-0707
Melting Point
106 - 107 C
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CD-0707