Principaux documents
KEY184991985
Key Organics / BIONET
6-cyclopropyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pf
195 - 197
Iupac Name
6-cyclopropyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C9H10N4/c10-8-6-3-4-7(5-1-2-5)11-9(6)13-12-8/h3-5H,1-2H2,(H3,10,11,12,13)
Clé InChI
NIOTVPSZSYPPQN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NC-0719
Melting Point
195 - 197
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NC-0719