Principaux documents
KEY184991914
Key Organics / BIONET
6-chloro-[2,2'-bipyridine]-5-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.64
Numéro MDL:
Pf
187 - 189
Iupac Name
6-chloro-2,2'-bipyridine-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H6ClN3/c12-11-8(7-13)4-5-10(15-11)9-3-1-2-6-14-9/h1-6H
Clé InChI
FDWQSLAEIHNJEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GC-0757
Melting Point
187 - 189
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GC-0757