Principaux documents
KEY184991899
Key Organics / BIONET
ethyl 3-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.64
Numéro MDL:
Pf
99 - 100
Iupac Name
ethyl 3-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8ClF3N2O2/c1-2-19-10(18)8-9(12)17-5-6(11(13,14)15)3-4-7(17)16-8/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
BLEWMQFKCIOCPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GC-0771
Melting Point
99 - 100
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GC-0771