Principaux documents
KEY182144895
Key Organics / BIONET
3-oxo-3-(thiophen-3-yl)propanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.19
Numéro MDL:
Pf
91 - 93
Iupac Name
3-oxo-3-(3-thienyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C7H5NOS/c8-3-1-7(9)6-2-4-10-5-6/h2,4-5H,1H2
Clé InChI
IWPZODDPZNLDAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GC-0058
Melting Point
91 - 93
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GC-0058