Principaux documents
KEY181739825
Key Organics / BIONET
ethyl 1-(4-nitrophenyl)piperidine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.31
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 1-(4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H18N2O4/c1-2-20-14(17)11-7-9-15(10-8-11)12-3-5-13(6-4-12)16(18)19/h3-6,11H,2,7-10H2,1H3
Clé InChI
DYEIOUCEYOYBPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5T-0254
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5T-0254