Principaux documents
KEY180877470
Key Organics / BIONET
4-(butan-2-yl)-2-[(dimethylamino)methyl]phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.32
Numéro MDL:
Pf
82 - 86 C @ 0.05mm Hg
Iupac Name
4-sec-butyl-2-[(dimethylamino)methyl]phenol
Inchi Code
1S/C13H21NO/c1-5-10(2)11-6-7-13(15)12(8-11)9-14(3)4/h6-8,10,15H,5,9H2,1-4H3
Clé InChI
XVRNWBQOSSXSAT-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BA-0848
Melting Point
82 - 86 C @ 0.05mm Hg
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BA-0848