Principaux documents
KEY159853874
Key Organics / BIONET
ethyl 8-amino-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.24
Numéro MDL:
Pf
150 - 152
Iupac Name
ethyl 8-amino-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H13N3O2/c1-3-16-11(15)9-7(2)13-10-8(12)5-4-6-14(9)10/h4-6H,3,12H2,1-2H3
Clé InChI
RWPAXRHWORQNQS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DC-0710
Melting Point
150 - 152
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DC-0710