Principaux documents
KEY154404380
Key Organics / BIONET
tert-butyl N-[(1,3-thiazol-2-yl)sulfamoyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.34
Numéro MDL:
Pf
143 - 145
Iupac Name
tert-butyl 3-(1,3-thiazol-2-yl)diazathiane-1-carboxylate 2,2-dioxide
Inchi Code
1S/C8H13N3O4S2/c1-8(2,3)15-7(12)11-17(13,14)10-6-9-4-5-16-6/h4-5H,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
LYETXMBDTWTZAR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LB-0804
Melting Point
143 - 145
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LB-0804