Principaux documents
KEY128004456
Key Organics / BIONET
4-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]-3-nitrobenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.28
Numéro MDL:
Pf
151 - 152
Iupac Name
4-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]-3-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H8FNO3S/c14-10-2-4-11(5-3-10)19-13-6-1-9(8-16)7-12(13)15(17)18/h1-8H
Clé InChI
QBBNPZDYTKFNLW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-200C
Melting Point
151 - 152
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-200C