Principaux documents
KEY128004155
Key Organics / BIONET
tert-butyl 4-{2-[4-(hydrazinecarbonyl)piperidin-1-yl]ethyl}piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.48
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
136 - 138
Iupac Name
tert-butyl 4-{2-[4-(hydrazinocarbonyl)-1-piperidinyl]ethyl}-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H33N5O3/c1-17(2,3)25-16(24)22-12-10-21(11-13-22)9-8-20-6-4-14(5-7-20)15(23)19-18/h14H,4-13,18H2,1-3H3,(H,19,23)
Clé InChI
GEEWDLOQYUUIPL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FA-0842
Melting Point
136 - 138
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FA-0842