Principaux documents
KEY128003989
Key Organics / BIONET
1-benzyl-N-methylpiperidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.32
Numéro MDL:
pb
110C @ 0.7mBar
Iupac Name
1-benzyl-N-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c1-14-13-7-9-15(10-8-13)11-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-14H,7-11H2,1H3
Clé InChI
RGEQSTMITLEXKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DB-0816
Boiling point
110C @ 0.7mBar
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DB-0816