Key Documents
KEY090496908
Key Organics / BIONET
ethyl 1-(4-formylphenyl)piperidine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.32
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 1-(4-formylphenyl)-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c1-2-19-15(18)13-7-9-16(10-8-13)14-5-3-12(11-17)4-6-14/h3-6,11,13H,2,7-10H2,1H3
Clé InChI
UGKTXIIGWGWGNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AA-0714
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AA-0714