Principaux documents
KEY017860819
Key Organics / BIONET
2-hydroxy-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
100 - 103
Iupac Name
2-hydroxy-1-(4-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5,10H,6H2,1H3
Clé InChI
YTOKFOPFITZGDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4X-0724
Melting Point
100 - 103
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4X-0724